Stampa…
PH-797804
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-(2,4-difluorobenzyloxy)-3-bromo-6-methyl-2-oxopyridin-1(2H)-yl)-N,4-dimethylbenzamide, 3-(3-Bromo-4-((2,4-difluorobenzyl)oxy)-6-methyl-2-oxopyridin-1(2H)-yl)-N,4-dimethylbenzamide, PH797804, PH 797804, 3-[3-bromo-4-[(2,4-difluorophenyl)methoxy]-6-methyl-2-oxopyridin-1-yl]-N,4-dimethylbenzamide, PH-797804
BISN0276-1MG BISN0276-5MG BISN0276-25MG
APOSBISN0276-1MGEA 94.5 EUR
APOSBISN0276-1MG APOSBISN0276-5MG APOSBISN0276-25MG
PH-797804
PH-797804
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₂H₁₉BrF₂N₂O₃
Peso molecolare: 477,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18251426
CAS Number: 586379-66-0