Stampa…
AS601245
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Benzo[d]thiazol-2-yl)-2-(2-((2-(pyridin-3-yl)ethyl)amino)pyrimidin-4-yl)acetonitrile
BISN0259-1MG BISN0259-5MG BISN0259-25MG
APOSBISN0259-1MGEA 72.7 EUR
APOSBISN0259-1MG APOSBISN0259-5MG APOSBISN0259-25MG
AS601245
AS601245
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₀H₁₆N₆S
Peso molecolare: 372,45 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772196
CAS Number: 345987-15-7