Skepinone-L
Fornitore: Apollo Scientific
BISN0248-1MG
BISN0248-5MG
BISN0248-10MG
APOSBISN0248-1MGEA
104
EUR
APOSBISN0248-1MG
APOSBISN0248-5MG
APOSBISN0248-10MG
Skepinone-L
Skepinone-L
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula:
C₂₄H₂₁F₂NO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22572738 CAS Number: 1221485-83-1 |