Stampa…
L-779450
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-5-(2-phenyl-5-(pyridin-4-yl)-1H-imidazol-4-yl)phenol, Raf Kinase Inhibitor IV, L 779450, 2-Chloro-5-(2-phenyl-4-(pyridin-4-yl)-1H-imidazol-5-yl)phenol, 2-(Phenyl)-4-(3-hydroxy-4-chlorophenyl)-5-(4-pyridyl)-1H-imidazole, L779450
BISN0240-5MG BISN0240-25MG BISN0240-50MG
APOSBISN0240-5MGEA 139 EUR
APOSBISN0240-5MG APOSBISN0240-25MG APOSBISN0240-50MG
L-779450
L-779450
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₀H₁₄ClN₃O
Peso molecolare: 347,80 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12828750
CAS Number: 303727-31-3