Stampa…
GDC0879
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[4-[(1E)-1-hydroxyimino-2,3-dihydroinden-5-yl]-3-pyridin-4-ylpyrazol-1-yl]ethanol, GDC-0879, 5-(1-(2-Hydroxyethyl)-3-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one oxime
BISN0238-2MG BISN0238-10MG BISN0238-25MG
APOSBISN0238-2MGEA 139 EUR
APOSBISN0238-2MG APOSBISN0238-10MG APOSBISN0238-25MG
GDC0879
GDC0879
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₉H₁₈N₄O₂
Peso molecolare: 334,37 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16875916
CAS Number: 905281-76-7