Stampa…
CC-90003
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: CC90003, N-(2-((2-((2-methoxy-5-methylpyridin-4-yl)amino)-5-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-yl)amino)-5-methylphenyl)acrylamide
BISN0236-5MG BISN0236-25MG BISN0236-50MG
APOSBISN0236-5MGEA 190 EUR
APOSBISN0236-5MG APOSBISN0236-25MG APOSBISN0236-50MG
CC-90003
CC-90003
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₂H₂₁F₃N₆O₂
Peso molecolare: 458,44 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31692404
CAS Number: 1621999-82-3