Stampa…
URMC-099
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(1H-Indol-5-yl)-5-(4-(4-methylpiperazin-1-yl)methyl)phenyl)-1H-pyrrolo[2,3- b]pyridine, 3-(1H-Indol-5-yl)-5-(4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)phenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
BISN0232-5MG BISN0232-25MG BISN0232-100MG
APOSBISN0232-5MGEA 94.5 EUR
APOSBISN0232-5MG APOSBISN0232-25MG APOSBISN0232-100MG
URMC-099
URMC-099
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₇H₂₇N₅
Peso molecolare: 421,5 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28168077
CAS Number: 1229582-33-5