Stampa…
Refametinib
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: BAY 86-9766, (S)-N-(3,4-Difluoro-2-((2-fluoro-4-iodophenyl)amino)-6-methoxyphenyl)-1-(2,3-dihydroxypropyl)cyclopropane-1-sulphonamide, N-[3,4-Difluoro-2-(2-fluoro-4-iodoanilino)-6-methoxyphenyl]-1-[(2S)-2,3-dihydroxypropyl]cyclopropane-1-sulphonamide
BISN0230-1MG BISN0230-5MG BISN0230-10MG
APOSBISN0230-1MGEA 87.3 EUR
APOSBISN0230-1MG APOSBISN0230-5MG APOSBISN0230-10MG
Refametinib
Refametinib
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₉H₂₀F₃IN₂O₅S
Peso molecolare: 572,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18633256
CAS Number: 923032-37-5