Stampa…
LY-2584702 tosylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(4-(4-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)piperidin-1-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 4-methylbenzenesulphonate, LYS6K2, LY-2584702 tosylate salt
BISN0229-1MG BISN0229-5MG BISN0229-10MG
APOSBISN0229-1MGEA 72.7 EUR
APOSBISN0229-1MG APOSBISN0229-5MG APOSBISN0229-10MG
LY-2584702 tosylate
LY-2584702 tosylate
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₈H₂₇F₄N₇O₃S
Peso molecolare: 617,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29054739
CAS Number: 1082949-68-5