Stampa…
Raf1 Kinase Inhibitor I
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Iodo-3-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)methylene]-2-indolinone, 3-(3,5-dibromo-4-hydroxybenzylidene)-5-iodoindolin-2-one
BISN0227-1MG BISN0227-5MG BISN0227-10MG
APOSBISN0227-1MGEA 72.7 EUR
APOSBISN0227-1MG APOSBISN0227-5MG APOSBISN0227-10MG
Raf1 Kinase Inhibitor I
Raf1 Kinase Inhibitor I
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₅H₈Br₂INO₂
Peso molecolare: 520,9 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 220904-83-6