Stampa…
SB239063
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[4-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxypyrimidin-4-yl)imidazol-1-yl]cyclohexan-1-ol, trans-4-[4-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxy-4-pyrimidinyl)-1H-imidazol-1-yl]-cyclohexanol, Rel-(1r,4r)-4-(4-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxypyrimidin-4-yl)-1H-imidazol-1-yl)cyclohexan-1-ol, 4-(4-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxypyrimidin-4-yl)-1H-imidazol-1-yl)cyclohexanol
BISN0226-1MG BISN0226-5MG BISN0226-10MG
APOSBISN0226-1MGEA 94.5 EUR
APOSBISN0226-1MG APOSBISN0226-5MG APOSBISN0226-10MG
SB239063
SB239063
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₀H₂₁FN₄O₂
Peso molecolare: 368,4 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03792786
CAS Number: 193551-21-2