Stampa…
XMD17-109
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: XMD17109, XMD17-109, 11-cyclopentyl-2-[2-ethoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidine-1-carbonyl]anilino]-5-methylpyrimido[4,5-b][1,4]benzodiazepin-6-one, XMD17 109, 11-Cyclopentyl-2-((2-ethoxy-4-(4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidine-1-carbonyl)phenyl)amino)-5-methyl-5,11-dihydro-6H-benzo[e]pyrimido[5,4-b][1,4]diazepin-6-one
BISN0221-2MG BISN0221-5MG BISN0221-10MG
APOSBISN0221-2MGEA 154 EUR
APOSBISN0221-2MG APOSBISN0221-5MG APOSBISN0221-10MG
XMD17-109
XMD17-109
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₃₆H₄₆N₈O₃
Peso molecolare: 638,8 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26142929
CAS Number: 1435488-37-1