Stampa…
AZ-304
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: AZ304, 3-(2-Cyanopropan-2-yl)-N-(3-((7-methoxyquinazolin-4-yl)amino)-4-methylphenyl)benzamide
BISN0220-5MG BISN0220-10MG BISN0220-50MG
APOSBISN0220-5MGEA 161 EUR
APOSBISN0220-5MG APOSBISN0220-10MG APOSBISN0220-50MG
AZ-304
AZ-304
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₇H₂₅N₅O₂
Peso molecolare: 451,53 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31812677
CAS Number: 942507-42-8