Pamapimod
Fornitore: Apollo Scientific
BISN0219-1MG
BISN0219-5MG
APOSBISN0219-1MGEA
190
EUR
APOSBISN0219-1MG
APOSBISN0219-5MG
Pamapimod
Pamapimod
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula:
C₁₉H₂₀F₂N₄O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD14105621 CAS Number: 449811-01-2 |