Stampa…
Binimetinib
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: MEK-162, 5-((4-Bromo-2-fluorophenyl)amino)-4-fluoro-N-(2-hydroxyethoxy)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxamide
BISN0213-5MG BISN0213-10MG BISN0213-50MG
APOSBISN0213-5MGEA 80 EUR
APOSBISN0213-5MG APOSBISN0213-10MG APOSBISN0213-50MG
Binimetinib
Binimetinib
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₇H₁₅BrF₂N₄O₃
Peso molecolare: 441,23 g/mol
Punto di fusione: 215…222 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22124525
CAS Number: 606143-89-9