Stampa…
TAK-715
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(4-(2-Ethyl-4-(m-tolyl)thiazol-5-yl)pyridin-2-yl)benzamide
BISN0206-1MG BISN0206-5MG BISN0206-10MG
APOSBISN0206-1MGEA 80 EUR
APOSBISN0206-1MG APOSBISN0206-5MG APOSBISN0206-10MG
TAK-715
TAK-715
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₄H₂₁N₃OS
Peso molecolare: 399,5 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17012805
CAS Number: 303162-79-0