Stampa…
ZM-336372
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Dimethylamino)-N-(3-(4-hydroxybenzamido)-4-methylphenyl)benzamide, ZM 336372
BISN0205-5MG BISN0205-10MG BISN0205-50MG
APOSBISN0205-5MGEA 102 EUR
APOSBISN0205-5MG APOSBISN0205-10MG APOSBISN0205-50MG
ZM-336372
ZM-336372
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₃H₂₃N₃O₃
Peso molecolare: 389,455 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02683971
CAS Number: 208260-29-1