Stampa…
Tyrphostin AG-126
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Hydroxy-4-nitrobenzylidene)malononitrile
BISN0202-5MG BISN0202-10MG BISN0202-25MG
APOSBISN0202-5MGEA 125 EUR
APOSBISN0202-5MG APOSBISN0202-10MG APOSBISN0202-25MG
Tyrphostin AG-126
Tyrphostin AG-126
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₀H₅N₃O₃
Peso molecolare: 215,168 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00236448
CAS Number: 118409-62-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III