Stampa…
SL327
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: α-[amino[(4-aminophenyl)thio]methylene]-2-(trifluoromethyl)-benzeneacetonitrile, (Z)-3-amino-3-(4-aminophenyl)sulphanyl-2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enenitrile, 3-Amino-3-((4-aminophenyl)thio)-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)acrylonitrile
BISN0193-5MG BISN0193-10MG BISN0193-50MG
APOSBISN0193-5MGEA 94.5 EUR
APOSBISN0193-5MG APOSBISN0193-10MG APOSBISN0193-50MG
SL327
SL327
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₆H₁₂F₃N₃S
Peso molecolare: 335,4 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06411432
CAS Number: 305350-87-2