Stampa…
JNK-IN-8
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-[[(E)-4-(dimethylamino)but-2-enoyl]amino]-N-[3-methyl-4-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamide, (E)-3-(4-(dimethylamino)but-2-enamido)-N-(3-methyl-4-(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-ylamino)phenyl)benzamide, 3-[4-(dimethylamino)but-2-enamido]-N-(3-methyl-4-{[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}phenyl)benzamide, 3-(4-(Dimethylamino)but-2-enamido)-N-(3-methyl-4-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)benzamide
BISN0191-2MG BISN0191-5MG BISN0191-10MG
APOSBISN0191-2MGEA 102 EUR
APOSBISN0191-2MG APOSBISN0191-5MG APOSBISN0191-10MG
JNK-IN-8
JNK-IN-8
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₉H₂₉N₇O₂
Peso molecolare: 507,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22124890
CAS Number: 1410880-22-6