Stampa…
3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone
Fornitore: Apollo Scientific
BISN0190-1MG BISN0190-5MG BISN0190-10MG
APOSBISN0190-1MGEA 87 EUR
APOSBISN0190-1MG APOSBISN0190-5MG APOSBISN0190-10MG
3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone
3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₆H₁₂O₇
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017310
CAS Number: 480-19-3