Stampa…
GDC0994
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: RG-7842, Ravoxertinib, (S)-1-(1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)-2-hydroxyethyl)-4-(2-((1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)amino)pyrimidin-4-yl)pyridin-2(1H)-one, GDC0994, GDC-0994, RG 7842, GDC 0994, RG7842, 1-[(1S)-1-(4-chloro-3-fluorophenyl)-2-hydroxyethyl]-4-[2-[(2-methylpyrazol-3-yl)amino]pyrimidin-4-yl]pyridin-2-one
BISN0188-5MG BISN0188-10MG BISN0188-50MG
APOSBISN0188-5MGEA 125 EUR
APOSBISN0188-5MG APOSBISN0188-10MG APOSBISN0188-50MG
GDC0994
GDC0994
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₁H₁₈ClFN₆O₂
Peso molecolare: 440,86 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD28143918
CAS Number: 1453848-26-4