Stampa…
CGP-57380
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-3,4-diamine, CGP 57380, N3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazolo-[3,4-d]pyrimidine-3,4-diamine
BISN0182-1MG BISN0182-5MG BISN0182-10MG
APOSBISN0182-1MGEA 58.2 EUR
APOSBISN0182-1MG APOSBISN0182-5MG APOSBISN0182-10MG
CGP-57380
CGP-57380
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₁H₉FN₆
Peso molecolare: 244,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03861062
CAS Number: 522629-08-9