Stampa…
VX-745
Fornitore: Apollo Scientific
BISN0180-5MG BISN0180-10MG BISN0180-50MG
APOSBISN0180-5MGEA 72.5 EUR
APOSBISN0180-5MG APOSBISN0180-10MG APOSBISN0180-50MG
VX-745
VX-745
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₉H₉Cl₂F₂N₃OS
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09834070
CAS Number: 209410-46-8