Stampa…
BI-78D3
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: BI 78D3, 4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-3-[(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)sulphanyl]-1H-1,2,4-triazol-5-one, BI78D3, 4-(2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)-5-((5-nitrothiazol-2-yl)thio)-4H-1,2,4-triazol-3-ol, 4-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)-3-((5-nitrothiazol-2-yl)thio)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one, BI-78D3
BISN0178-1MG BISN0178-5MG BISN0178-10MG
APOSBISN0178-1MGEA 65.5 EUR
APOSBISN0178-1MG APOSBISN0178-5MG APOSBISN0178-10MG
BI-78D3
BI-78D3
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₃H₉N₅O₅S₂
Peso molecolare: 379,37 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01313575
CAS Number: 883065-90-5