Stampa…
PF-04708671
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: PF-4708671, 2-((4-(5-Ethylpyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl)methyl)-6-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
BISN0176-5MG BISN0176-10MG BISN0176-50MG
APOSBISN0176-5MGEA 58.2 EUR
APOSBISN0176-5MG APOSBISN0176-10MG APOSBISN0176-50MG
PF-04708671
PF-04708671
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₉H₂₁F₃N₆
Peso molecolare: 390,4 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD18086922
CAS Number: 1255517-76-0