Stampa…
DP-4978
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3,3-dimethylbutyl)-3-(2-fluoro-4-methyl-5-(7-methyl-2-(methylamino)pyrido[2,3-d]pyrimidin-6-yl)phenyl)urea, LY3009120
BISN0175-5MG BISN0175-10MG BISN0175-25MG
APOSBISN0175-5MGEA 80 EUR
APOSBISN0175-5MG APOSBISN0175-10MG APOSBISN0175-25MG
DP-4978
DP-4978
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₃H₂₉FN6O
Peso molecolare: 424,52 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD28411374
CAS Number: 1454682-72-4