Stampa…
VX-702
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2,4-Difluorophenyl)-6-(1-(2,6-difluorophenyl)ureido)nicotinamide, 6-[(Aminocarbonyl)(2,6-difluorophenyl)amino]-2-(2,4-difluorophenyl)-3-pyridinecarboxamide
BISN0171-10MG BISN0171-50MG BISN0171-100MG
APOSBISN0171-10MGEA 85.8 EUR
APOSBISN0171-10MG APOSBISN0171-50MG APOSBISN0171-100MG
VX-702
VX-702
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₉H₁₂F₄N₄O₂
Peso molecolare: 404,32 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11616590
CAS Number: 745833-23-2