PD 169316
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-1H-imidazol-5-yl)pyridine, 4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-1H-imidazol-5-yl]pyridine
BISN0170-1MG
BISN0170-5MG
BISN0170-10MG
APOSBISN0170-1MGEA
58.2
EUR
APOSBISN0170-1MG
APOSBISN0170-5MG
APOSBISN0170-10MG
PD 169316
PD 169316
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula:
C₂₀H₁₃FN₄O₂ Peso molecolare: 360,34 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD12405019 CAS Number: 152121-53-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |