Stampa…
Bentamapimod
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: AS-602801, 2-(Benzo[d]thiazol-2-yl)-2-(2-((4-(morpholinomethyl)benzyl)oxy)pyrimidin-4-yl)acetonitrile
BISN0167-1MG BISN0167-5MG BISN0167-10MG
APOSBISN0167-1MGEA 190 EUR
APOSBISN0167-1MG APOSBISN0167-5MG APOSBISN0167-10MG
Bentamapimod
Bentamapimod
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₅H₂₃N₅O₂S
Peso molecolare: 457,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08272350
CAS Number: 848344-36-5