Stampa…
NQDI-1
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2,7-dioxo-2,7-dihydro-3H-naphtho[1,2,3-de]quinoline-1-carboxylate
BISN0166-1MG BISN0166-5MG BISN0166-10MG
APOSBISN0166-1MGEA 58.2 EUR
APOSBISN0166-1MG APOSBISN0166-5MG APOSBISN0166-10MG
NQDI-1
NQDI-1
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₉H₁₃NO₄
Peso molecolare: 319,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03265970
CAS Number: 175026-96-7