Stampa…
OTS-964
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-9-(4-(1-(Dimethylamino)propan-2-yl)phenyl)-8-hydroxy-6-methylthieno[2,3-c]quinolin-4(5H)-one hydrochloride, (R)-9-(4-(1-(dimethylamino)propan-2-yl)phenyl)-8-hydroxythieno[2,3-c]quinolin-4(5H)-one, OTS964 HCl
BISN0160-2MG BISN0160-5MG BISN0160-10MG
APOSBISN0160-2MGEA 139 EUR
APOSBISN0160-2MG APOSBISN0160-5MG APOSBISN0160-10MG
OTS-964
OTS-964
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₂H₂₂N₂O₂S
Peso molecolare: 378,49 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD28386220
CAS Number: 1338545-07-5