Stampa…
Sinapic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIS8112-5G BIS8112-25G BIS8112-100G
APOSBIS8112-5GEA 21.9 EUR
APOSBIS8112-5G APOSBIS8112-25G APOSBIS8112-100G
Sinapic acid 98%
Sinapic acid
  • Protein
Formula: C₁₁H₁₂O₅
Punto di fusione: 195…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004401
CAS Number: 530-59-6
EINECS: 208-487-3