Stampa…
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)dihydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Spermine Dihydrate
BIS5944-25G BIS5944-5G
APOSBIS5944-25GEA 205 EUR
APOSBIS5944-25G APOSBIS5944-5G
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)dihydrate
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)dihydrate
Formula: C₁₀H₂₆N₄·2H₂O
Punto di fusione: 63…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 403982-64-9
UN: 3259
ADR: 8,II