Stampa…
Spermine tetrahydrochloride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N1,N1'-(Butane-1,4-diyl)bis(propane-1,3-diamine) tetrahydrochloride
BIS5943-10G BIS5943-25G BIS5943-5G
APOSBIS5943-10GEA 168 EUR
APOSBIS5943-10G APOSBIS5943-25G APOSBIS5943-5G
Spermine tetrahydrochloride 99%
Spermine tetrahydrochloride
For precipitation of DNA from aqueous buffers
Formula: C₁₀H₃₀Cl₄N₄
Peso molecolare: 348,19 g/mol
Punto di fusione: 310…311 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00012914
CAS Number: 306-67-2
EINECS: 206-189-8