Stampa…
Spermidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane, 4-Azaoctamethylenediamine
BIS5620-25G BIS5620-5G BIS5620-50G
APOSBIS5620-25GEA 315 EUR
APOSBIS5620-25G APOSBIS5620-5G APOSBIS5620-50G
Spermidine
Spermidine
Used in the isolation of chromosomes.
Formula: C₇H₁₉N₃
Peso molecolare: 145,25 g/mol
Punto di fusione: 24 °C
Densità: 0,925 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008229
CAS Number: 124-20-9
UN: 2735
ADR: 8,II