Streptozocina
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Methyl-1-nitroso-3-((2S,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)urea, Streptozotocin
BIS4356-1G
BIS4356-250MG
BIS4356-500MG
APOSBIS4356-1GEA
702
EUR
APOSBIS4356-1G
APOSBIS4356-250MG
APOSBIS4356-500MG
Streptozocina
Streptozocin
Potent methylating agent for DNA
Formula:
C₈H₁₅N₃O₇ Peso molecolare: 265.2 g/mol Punto di fusione: 121 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00006607 CAS Number: 18883-66-4 |