Stampa…
D(+)-Saccarosio
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
BIS3391-1KG BIS3391-500G
APOSBIS3391-1KGEA 27.7 EUR
APOSBIS3391-1KG APOSBIS3391-500G
D(+)-Saccarosio
D(+)-Saccarosio
  • Plant tissue culture tested
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Peso molecolare: 342,3 g/mol
Punto di fusione: 185…190 °C
Densità: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006626
CAS Number: 57-50-1
EINECS: 200-334-9