Stampa…
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine) ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIS2403-25G BIS2403-5G
APOSBIS2403-25GEA 270 EUR
APOSBIS2403-25G APOSBIS2403-5G
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine) ≥98%
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)
Formula: C₁₀H₂₆N₄
Punto di ebollizione: 150 °C/5mmHg
Punto di fusione: 28…30 °C
Densità: 0,937 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008215
CAS Number: 71-44-3
EINECS: 200-754-2
UN: 3259
ADR: 8,II