Stampa…
D-(-)-Serine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-(-)-Serine, H-D-Ser-OH
BIS2001-100G BIS2001-10G BIS2001-50G
APOSBIS2001-100GEA 104 EUR
APOSBIS2001-100G APOSBIS2001-10G APOSBIS2001-50G
D-(-)-Serine
D-(-)-Serine
Formula: C₃H₇NO₃
Peso molecolare: 105,09 g/mol
Punto di fusione: 220 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004269
CAS Number: 312-84-5
EINECS: 206-229-4