Stampa…
Scopoletin (7-hydroxy-6-methoxycumarin)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Scopoletin, 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-one
BIS1402-100MG BIS1402-500MG BIS1402-1G
APOSBIS1402-100MGEA 51 EUR
APOSBIS1402-100MG APOSBIS1402-500MG APOSBIS1402-1G
Scopoletin (7-hydroxy-6-methoxycumarin)
Scopoletin (7-hydroxy-6-methoxycumarin)
Dye to detect active oxygen species during the oxidative burst.
Formula: C₁₀H₈O₄
Peso molecolare: 192,1681 g/mol
Punto di fusione: 203…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006872
CAS Number: 92-61-5
EINECS: 202-177-9