Stampa…
Syringaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
BIS1001-100G BIS1001-25G BIS1001-500G
APOSBIS1001-100GEA 107 EUR
APOSBIS1001-100G APOSBIS1001-25G APOSBIS1001-500G
Syringaldehyde 98%
Syringaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₄
Peso molecolare: 182,18 g/mol
Punto di ebollizione: 192…193 °C/14mmHg
Punto di fusione: 110…113 °C
Densità: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006943
CAS Number: 134-96-3
EINECS: 205-167-5