Stampa…
Syringaldazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-[[(3,5-dimethoxy-4-oxo-1-cyclohexa-2,5-dienylidene)methylhydrazo]methylidene]-2,6-dimethoxy-1-cyclohexa-2,5-dienone, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde azine, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzalazine, 4,4'-(Hydrazine-1,2-diylidenebis(methanylylidene))bis(2,6-dimethoxyphenol)
BIS1000-10G BIS1000-25G BIS1000-50G
APOSBIS1000-10GEA 139 EUR
APOSBIS1000-10G APOSBIS1000-25G APOSBIS1000-50G
Syringaldazine
Syringaldazine
Formula: C₁₈H₂₀N₂O₆
Peso molecolare: 360,36 g/mol
Punto di fusione: 209…210 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00008363
CAS Number: 14414-32-5