Stampa…
Sarcosine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Methylamino)acetic acid hydrochloride
BIS0907-100G BIS0907-25G BIS0907-5G
APOSBIS0907-100GEA 109 EUR
APOSBIS0907-100G APOSBIS0907-25G APOSBIS0907-5G
Sarcosine hydrochloride
Sarcosine hydrochloride
Formula: C₃H₈ClNO₂
Punto di fusione: 173…175 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012609
CAS Number: 637-96-7
EINECS: 211-310-2