SB203580
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
SB 203580, 4-(5-(4-Fluorophenyl)-2-(4-(methylsulphinyl)phenyl)-1H-imidazol-4-yl)pyridine
Selective inhibitor of p38 MAP kinase. Inhibitor of p40 kinase .
Formula:
C₂₁H₁₆FN₃OS Peso molecolare: 377.4 g/mol Punto di fusione: 240…243 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00922198 CAS Number: 152121-47-6 |