Stampa…
L(+)-Serina ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
BIS0718-100G BIS0718-1KG BIS0718-500G
APOSBIS0718-100GEA 42.3 EUR
APOSBIS0718-100G APOSBIS0718-1KG APOSBIS0718-500G
L(+)-Serina ≥99%
L(+)-Serina
USP, pyrogen free
  • Cell culture tested
Formula: C₃H₇NO₃
Peso molecolare: 105,09 g/mol
Punto di fusione: 214…224 °C
Densità: 0,67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064224
CAS Number: 56-45-1
EINECS: 200-274-3