Riboflavina
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₇H₂₀N₄O₆ Punto di fusione: 290 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005022 CAS Number: 83-88-5 EINECS: 201-507-1 |