Stampa…

(-)-Chinina cloridrato diidrato

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

BIQ1204-100G BIQ1204-10G BIQ1204-25G
APOSBIQ1204-100GEA 132 EUR
APOSBIQ1204-100G APOSBIQ1204-10G APOSBIQ1204-25G
(-)-Chinina cloridrato diidrato
(-)-Chinina cloridrato diidrato
Formula: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
Punto di fusione: 115…116 °C (dec.)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151248
CAS Number: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR