Stampa…
Gellan gum, in polvere
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIPG434-100G BIPG434-1KG BIPG434-500G
APOSBIPG434-100GEA 51 EUR
APOSBIPG434-100G APOSBIPG434-1KG APOSBIPG434-500G
Gellan gum, in polvere
Gellan gum
Punto di fusione: >70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00131909
CAS Number: 71010-52-1