Stampa…
Thiol-PEG4-acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Mercapto-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oic acid
BIPG1838-250MG BIPG1838-500MG
APOSBIPG1838-250MGEA 350 EUR
APOSBIPG1838-250MG APOSBIPG1838-500MG
Thiol-PEG4-acid
Thiol-PEG4-acid
Formula: C₁₁H₂₂O₆S
Peso molecolare: 282,35 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 749247-06-1